Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Click to view available options
Calibrated:
3-Punkte-UKAS
3-Punkte-rückverfolgbar
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- High accuracy thermometer
- Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
- Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
- Temperature range -50 to +70°C
- 1 m cable with suction cup
- Adhesive pad for fixture to appliance
- Magnetic fixture on back of thermometer
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierpunkte | -40°C, 0°C, 60°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 UKAS |
| Enthält | Probe and suction pad |
| Länge (metrisch) | 13.5 cm |
| Material | Plastic |
| Sondentyp | 1 m cable and suction cup |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | +70°C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -58 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Mehr anzeigen |