Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Artikelnummer. 17873048
Click to view available options
Calibrated:
3-Punkte-UKAS
3-Punkte-rückverfolgbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17873048
Marke: Brannan™ 22/400/3 + 49/101/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy thermometer
  • Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
  • Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
  • Temperature range -50 to +70°C
  • 1 m cable with suction cup
  • Adhesive pad for fixture to appliance
  • Magnetic fixture on back of thermometer
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 20°C, 35°C
Enthält Probe and suction pad
Länge (metrisch) 13.5 cm
Material Plastic
Sondentyp 1 m cable and suction cup
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) +70°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°C to +70°C
Calibrated 3-Punkte-rückverfolgbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Fridge or Freezer
Akkutyp 1 x AAA
Genauigkeit ± 1°C between 0 and 40°C, otherwise ± 2°C
Unterteilung 0,1 °C
Immersion Length 76 mm
Display LCD
Breite (metrisch) 2.6 cm