Learn More
Gilson™ Block für digitales Trockenbad
Artikelnummer. p-7184390 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 mm- oder 16 mm-Reagenzgläser
12 x 5,0 ml-Zentrifugenröhrchen (17 mm)
12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
20 x 10 mm-Reagenzgläser oder 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen
20 x 12 mm- oder 13 mm-Reagenzgläser
24 x 1,5 ml- oder 2,0 ml-Zentrifugenröhrchen
24 x 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen, konisch
24 x 0,5 ml-Zentrifugenröhrchen
48 x 0,2 ml-Reagenzgläser oder 6 PCR-Streifen, jeweils 8 Röhrchen
5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
No. of Places:
5
12
20
24
48
Röhrchengröße:
0,2 ml
0,5 mL
1,5/2,0 ml
1,5 ml
12 oder 13 mm
15 oder 16 mm
15 ml
2 mL (10 mm)
5,0 mL (17 mm)
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16388621
Marke: Gilson™ 36117200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für die digitale Trockenbad-Serie.
Zubehör für die digitale Trockenbad-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson™ digitale Trockenbad-Serie
Aufnahmevermögen 5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
No. of Places 5
Typ Block für digitales Trockenbad
Röhrchengröße 50 ml