missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Block für digitales Trockenbad
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 mm- oder 16 mm-Reagenzgläser
12 x 5,0 ml-Zentrifugenröhrchen (17 mm)
12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
20 x 10 mm-Reagenzgläser oder 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen
20 x 12 mm- oder 13 mm-Reagenzgläser
24 x 1,5 ml- oder 2,0 ml-Zentrifugenröhrchen
24 x 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen, konisch
24 x 0,5 ml-Zentrifugenröhrchen
48 x 0,2 ml-Reagenzgläser oder 6 PCR-Streifen, jeweils 8 Röhrchen
5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
No. of Places:
5
12
20
24
48
Röhrchengröße:
0,2 ml
0,5 mL
1,5/2,0 ml
1,5 ml
12 oder 13 mm
15 oder 16 mm
15 ml
2 mL (10 mm)
5,0 mL (17 mm)
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zubehör für die digitale Trockenbad-Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson™ digitale Trockenbad-Serie |
| Aufnahmevermögen | 20 x 10 mm-Reagenzgläser oder 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen |
| No. of Places | 20 |
| Typ | Block für digitales Trockenbad |
| Röhrchengröße | 2 mL (10 mm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur