Learn More
Masterflex™ Digital Drive for Micropump A-Mount Pump Head
Click to view available options
Flussrate:
0.6 bis 4212 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Antrieb verfügt über einen Zeitabstand zwischen den Dispensierungszyklen für freihändiges Dispensieren
- Die Funktion 'Chargenzählung' zählt herunter und zeigt abgeschlossene Chargen an
- Mit der Funktion 'Kumulatives Volumen' können Sie das Gesamtvolumen verfolgen, das über mehrere Zyklen ausgegeben wird
- Fernsteuerungsoptionen von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
- Tachometerausgabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
- Pumprichtung sowie Start/Stopp/Entleeren erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
- Abrufen von Verdrängungs- und Durchflusswerten nach Pumpenkopfgröße
- Die grafische LCD-Anzeige zeigt vier Betriebsmodi an
- Schutzart IP-33 sorgt für Spritzwasser- und Staubresistenz und schützt die internen Bauteile vor Beschädigungen
- Für pulsfreien Durchfluss durch die Kombination des Systems mit Micropump™ A-Mount-Köpfen
- Fernbedienung über DB25-Buchse am Antrieb
- Inhalt: Netzkabel mit 6 ft. Länge (1.8 m) und IEC 320/CEE22-Buchse sowie landesspezifischem Stecker/Kabelsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Digitalantrieb für den A-Mount-Pumpenkopf der Mikropumpe |
| Flussrate | 0.6 bis 4212 ml/min |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 40 °C |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 104 °F |
| Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 8.5 Zoll |
| Gesamthöhe (metrisch) | 21.6 cm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 10 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25.4 cm |
| Gesamtbreite (angloamerikanisch) | 8.5 Zoll |
| Gesamtbreite (metrisch) | 21.6 cm |
| Mehr anzeigen |