Learn More
Heinz Herenz Digital Countdown Timer and Stopwatch
Click to view available options
Zeitbereich:
99 h 59 min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Digital countdown timer and stopwatch
- Large display
- Memory-function
- Up to 99 min. 59 sec.
- 4-digit LCD-display
- With magnet for fixing
- Support, clip, and hanger
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Countdown Timer |
| Zeitbereich | 99 h 59 min |
| Alarms | Audible |
| Display | Digital |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.19 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 0.062 kg |