Learn More
Karl Hecht™ Digital-Fieberthermometer mit Signal, wasserdicht
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
32 bis 42 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektronisch.
- Wasserfest.
- LCD-Display.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für orale, rektale und axillare Messungen |
| Messzeit | ca. 1 Min. bei Raumtemperatur |
| Produkttyp | Digitales klinisches Thermometer mit Signal |
| Max. Temperatur (metrisch) | 42 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 32 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 32 bis 42 °C |
| Akkulaufzeit | ca. 250 Stunden |
| Akkutyp | LR 41 |
| Genauigkeit | ±0,1 °C |
| Mehr anzeigen |