Learn More
IKA™ ROCKER 2D DIGITAL
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
0 bis 80 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 2,5 bis 15° |
| Tragkraft (metrisch) | 2 kg |
| Drehzahlbereich | 0 bis 80 U/min |
| Spannung | 100/240 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°C bis 50°C |
| Wirkleistung | 24 W |
| Stromstärke | 1.000 mA |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 60529 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 330 mm |
| Mehr anzeigen |