Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Pvc-isolierte Sonde Typ K
Kostengünstige PVC-isolierte Sonden eignen sich ideal für schnelle Messungen
Marke: Cole-Parmer™ 08515-01
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reaktionszeit: 0.5 Sekunden oder länger
- Alle isolierten Drahtsonden enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff
- Verfügt über ANSI-farbcodierte Mini-Steckverbinder: Typ J: Schwarz, Typ K: Gelb und Typ T: Blau
- Genauigkeit: ±3.0°1.1°±0.4F ( C) oder % des Messwerts über 212° F (100° C); ±3.6° F (2.2° C) oder 2 % des Messwerts zwischen – und 211° F (-50 bis 99° C);±7.2° F (4° C) oder±4 % des Messwerts zwischen -60 bis -238(-51 bis -150° C), je nachdem, welcher Wert größer ist
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
- Sonden mit exponiertem Anschluss werden nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen
- Sonden des Typs J mit exponiertem Anschluss dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sie rosten
Spezifikation
91.44 cm | |
Typ K | |
-150 &C to +105°C |
PVC-isolierter Draht | |
-250 bis +221 °C |