Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelementthermometer
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-210 bis 1372 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tragbare Thermoelementthermometer
- Zuverlässige Messungen, garantiert! Vorkalibriert gemäß NIST-Traceable Normen
- Der relative Zeitstempel bietet eine Zeitreferenz für wichtige Ereignisse.
- Die elektronische Abschaltfunktion ermöglicht eine Kompensation von Thermoelementsondenfehlern.
- Zu den Funktionen gehören: Min./Max./Durchschn., letzter Wert, wählbare Einheit in ° F/° C oder Kelvin (K), relativer Zeitstempel für Min./Max./Durchschn., elektronische Ausschaltfunktion und automatische Abschaltung, um Batteriestrom zu sparen.
- Die Messgeräte sind für Thermoelementsonden vom Typ K oder J mit einem Ministecker geeignet.
- Dank der Vorkalibrierung mit NIST-Traceable Bescheinigung erhalten Sie zuverlässige Messungen sofort nach dem Auspacken und sparen Zeit und Geld.
- Modell 20250-01 verfügt über einen einzelnen Typ-K- oder Typ-J-Eingang und einzigartige Seitentastensteuerung für einfache einhändige Bedienung.
- Leistungsumfang: Temperaturfühler mit perlenförmiger Typ-K-Sonde, drei AAA-Batterien und NIST-Traceable Kalibrationsbescheinigung mit von InnoCal bereitgestellten Daten
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (angloamerikanisch) | 6 3/8 Zoll |
| Enthält | 1 Sonde |
| Modell | Digi Sense Thermoelementthermometer, Typ K/J |
| Auflösung | 0.1°;1° über 1000° |
| Produkttyp | Thermoelementthermometer, Typ K/J |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -346 bis 2501 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -210 bis 1372 °C |
| Akkutyp | AAA |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |