Learn More
Fisherbrand™ Digi-Sense Replacement Calibration Salt
Artikelnummer. 11765998 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Reinheit (%):
Salz mit 75 % relativer Luftfeuchtigkeit
Salze mit 33 % relativer Luftfeuchtigkeit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reinheit (%) unitSize
11765998 Salze mit 33 % relativer Luftfeuchtigkeit 1 Stück
11726008 Salz mit 75 % relativer Luftfeuchtigkeit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11765998 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 3561290
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Digi-Sense Replacement Calibration Salt is designed especially for hygrometers.
  • Mit diesen Ersatzartikeln können Sie Ihr Hygrometer problemlos laufen lassen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Verpackung Flasche
CAS 7791-18-6
Physikalische Form Fest
Summenformel Cl2Mg · 6H2O
Verfahren Hygrometer Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) Hygrometer
Löslichkeit Soluble
Lösungstyp Calibration Standard
Typ Calibration Salt
Molekulargewicht (g/mol) 203.3 g/mol
Menge 1 Ea.
Reinheit (%) Salze mit 33 % relativer Luftfeuchtigkeit