Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense professionelle vorkalibrierte Thermoelement-Thermometer
Artikelnummer. 15800036
Click to view available options
Modell:
2 Kanäle
Datenspeicherung:
Keine
Länge (metrisch):
29,21 cm
40,64 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15800036
Marke: Digi-Sense™ 2025018
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Typ K Bead Wire Temperatursonde (eine für jeden Eingang), Hartschalenkoffer, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-19 und -20 enthalten auch USB-Kabel und Software.
Robuste Konstruktion schützt vor Stößen und Erschütterungen
Zuverlässige Messungen, garantiert! Vorkalibriert gemäß NIST-rückführbaren Standards|Der relative Zeitstempel liefert eine Zeitreferenz für wichtige Ereignisse|Die elektronische Ausschaltfunktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern|Der Infrarotanschluss ermöglicht sichere, kontaktlose Messungen mit dem optionalen IR-Messstab
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 8 Zoll
Höhe (metrisch) 20.32 cm
Enthält Typ K Bead Wire Temperatursonde (eine für jeden Eingang), Hartschalenkoffer, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Länge (metrisch) 40,64 cm
Material Plastic
Modell 2 Kanäle
Sondentyp Thermoelement vom Typ K
Auflösung 0.1° 1° über 1000°
Produkttyp Thermometer mit Thermoelement und 2-Eingabe
Datenspeicherung Keine
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 2500 °F
Max. Temperatur (metrisch) 1372 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −328° bis 2501 °F
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis 1372 °C
Calibrated Vorkalibriert
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Thermoelementsonden vom Typ K mit Mini-Steckverbinder
Akkutyp 9V
Genauigkeit ±0.15 % des Messwerts +1.8 °F; ±0.5 % des Messwerts +3.6 °F unter -148 °F [±0.15 % des Messwerts +1.0 °C;±0.5 % des Messwerts +2.0 °C unter -100 °C]
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Breite (metrisch) 29.21 cm