Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibrierte Feuchtigkeits- und Temperaturanzeigen
Zur Messung der richtigen Luftfeuchtigkeit
Marke:  Digi-Sense™ 20250-31
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15800046
  • 56.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Integrierter Tischständer, Wandhalterung, eine AAA-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Modell 20250-31 enthält auch einen externen Temperaturfühler mit einem 3 ft-Kabel.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Messung der richtigen Luftfeuchtigkeit
  • Zuverlässige Messungen, garantiert!
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Einzigartige Umgebungskomfortanzeige
  • Zeigt sowohl die Temperatur als auch die Feuchte an
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Raummessungen
20 bis 90 %
0,1 °C
32 °F bis 120 °F
±5 % RL; ±8 % RL über 80 % und unter 40 % RL
Vorkalibrierte Feuchtigkeits- und Temperaturanzeige mit externer Sonde
0.8 cm
4,25 in.
2,25 in.
±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH
0,01
0 °C bis 50 °C
±1.8 °F (±1.0 °C)
Integrierter Tischständer, Wandhalterung, eine AAA-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Modell 20250-31 enthält auch einen externen Temperaturfühler mit einem 3 ft-Kabel.
Thermohygrometer
0.3125 Zoll
10.8 cm
5,7 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibrierte Feuchtigkeits- und Temperaturanzeigen > Anzeige mit externer Sonde