Learn More
Traceable™ Fernüberwachendes RTD-Thermometer mit Kalibrierung
Artikelnummer. 15336880 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
99°C bis 199 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
15336880 99°C bis 199 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15336880 Lieferant Traceable™ Lieferanten-Nr. 8646006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.25 CHF
    75.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.23 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dank des ultradünnen Kabels dieses RTD-Thermometers zur Fernüberwachung können Sie Messungen in geschlossenen Geräten durchführen.
  • Beeinträchtigt die Türdichtung nicht; —ideal für den Einsatz bei Fernmessanwendungen.
  • Zur Verwendung in Fernmessanwendungen.
  • Gehäuse aus hochschlagfestem, chemikalienbeständigem ABS.
  • Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
  • Traceable™ Modellnummer 4230.
  • Dieses Messgerät verfügt über ein 3 Meter langes Mikrokabel, mit dem Sie die Sonde in einem Bereich platzieren und die Tür schließen können, ohne die Sonde oder die Türdichtung zu beeinträchtigen.
  • Die Temperatur in Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren, Kühlschränken und anderen Bereichen präzise überwachen.
  • Die Schnellreaktion 100Ω Platin-RTD-Sonden können in Flüssigkeiten, Luft/Gasen oder gefrorenen Materialien eingesetzt werden.
Traceable™ Produkte
  • Traceable™ Die Produkte haben eine individuelle Nummer. Traceable™ Jedem Gerät liegt ein Zertifikat bei, das die Genauigkeit durch unser nach ISO/IEC 17025:2017(1750.01) akkreditiertes Kalibrierlabor, das von A2LA akkreditiert ist, bestätigt.
  • Es zeigt die Rückführbarkeit der Messungen auf die SI-Einheiten an durch NIST oder andere anerkannte nationale Metrologieinstitute (NMI), die Unterzeichner des CIPM-Abkommens über gegenseitige Anerkennung sind.
  • Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es das Prädikat „Traceable“ tragen darf. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld, da keine separate Kalibrierung erforderlich ist.
Garantiert mindestens ein Jahr Restgültigkeit des Kalibrierungszertifikats.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Fernmessungsanwendungen
Länge (metrisch) 3 m
Modell 4230DS
Sondentyp RTD
Produkttyp Digi-Sense kalibriertes fernüberwachtes RTD-Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 10 ft.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 390,2 °F
Max. Temperatur (metrisch) 199 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -146,2 °F
Min. Temperatur (metrisch) -99 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -146,2 °F bis +390,2 °F
Temperaturbereich (metrisch) 99°C bis 199 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±0,5 % des Messwerts 2 °C