Learn More
Diflunisal, TRC
Artikelnummer. 30132854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132854 25 g 25 Gramm
30133250 1 g 1 Gramm
30006936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44575125G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22494-42-4
Summenformel C13 H8 F2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.2
Synonym 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
IUPAC-Name 5-(2,4-Difluorophenyl)-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflunisal
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
Formelmasse 250.0442