Learn More
Diflunisal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15577539 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15577539 5 g 5 Gramm
15567539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15577539 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460890050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22494-42-4
Summenformel C13H8F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.20
MDL-Nummer MFCD00057834
InChI-Schlüssel HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diflunisal, dolobid, dolobis, fluniget, flovacil, fluodonil, adomal, flustar, 5-2,4-difluorophenyl salicylic acid, diflunisalum
PubChem CID 3059
ChEBI CHEBI:39669
IUPAC-Name 2',4'-difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflunisal
Schmelzpunkt 207,0°bis 209,0 °C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 4 H) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel F2C6H3C6H3(OH)COOH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, dmso
Formelmasse 250.2
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diflunisal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.