Learn More
Diflufenican-Metabolit AE B107137 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314922
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314922 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314922 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12631010AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflufenican Metabolite AE B107137
CAS 36701-89-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diflufenican Metabolite AE B107137
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H8 F3 N O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[3-(Trifluormethyl)phenoxy]pyridin-3-carbonsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 283.2
Menge 1 mL
Formelmasse 283.0456 g/mol