Learn More
Diflubenzuron, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321204 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321204 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC12630000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diflubenzuron
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name N-[(4-Chlorphenyl)Carbamoyl]-2,6-Difluorbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 310.68
Menge 100 mg
Formelmasse 310,0321 g/mol