Learn More
Masterflex™ Differenzdruckdurchflussmessgerät
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Differenzialdruck-Flowmeter |
| Genauigkeit | ±2% (Endwert) |
| Float Material | Schwarzes Glas |
| Nenndruck | 100 psi |
| Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
| Flussratenbereich | 0 bis 10 LPM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erzielen Sie genaue, ultraschnelle volumetrische Messungen und Kontrollen |
| Wiederholgenauigkeit | ± 2% |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C |