Learn More
Masterflex™ Differenzdruckdurchflussmessgerät
Marke:  Masterflex™ 32908-61
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12058588
Menge Preis
1 1468.00 CHF / 1 Stück
3 1306.81 CHF / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Spezifikation
145psi
1/8 in. NPT (F)
±0.5%
7 to 30 VDC at 30 mA
Differential Pressure Flowmeter
±0.8 % Of Reading ±0.2 % Full-Scale
2 to 200mL/min.
Versatility and high accuracy from a laminar-based mass flow meter
50°C