Learn More
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
250 x 80 x 50 mm
320 x 80 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- ABS-Außenhülle hält Aufprall aus.
- Farbdiagramme von weißen Blutkörperchen werden mitgeliefert.
- Glocke ertönt, wenn die Gesamtzahl der Aufnahmen 100 % erreicht.
- Reset-Knopf löscht alle Zahlen.
- Qualitäts-Kennzeichnung: ISO 9001, ISO 13485
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Schlüssel | 5 Tasten |
| Abmessungen (L x B x H) | 250 x 80 x 50 mm |
| Enthält | Zähler |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.