Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, low-dusting (LD)
Artikelnummer. 16239741
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16239741 10 kg 10 Kilogramm
16209741 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16239741 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 210941
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
  • Der Hefeextrakt wurde entwickelt, um die Menge des erzeugten Staubs im Vergleich zu anderen sprühgetrockneten Hefeextrakten zu begrenzen
  • Hefeextrakte sind Konzentrate des wasserlöslichen Teils von autolysierten Saccharomyces cerevisiae Zellen
  • Gibco™ Hefeextrakte werden aus der primär angebauten Backhefe gewonnen
  • Diese Produkte ohne tierischen Ursprung sind für den Einsatz als multifunktionaler Nährstoffzusatz in Säugetierzellkulturen, mikrobieller Fermentation und Insektenzellkulturen geeignet
  • Der Hefeextrakt bietet wichtige wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide und Kohlenhydrate für Medienformulierungen aller Art
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität This product does not contains HAPs; This product does not contain any Proposition 65 chemicals; WHMIS Hazard Class - Non-controlled - This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations (CPR)and the SDS contains all the information required by the CPR
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Zelltyp Bakterien
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen für mikrobielle, Säugetier- und Insektenzellkulturen sowie Impfstoffe
Produktlinie Difco
Menge 10 kg
Quelle Hefe, nicht tierischen Ursprungs