Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, low-dusting (LD)
Artikelnummer. 16209741 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16209741 500 g 500 Gramm
16239741 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16209741 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 210933
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
  • Der Hefeextrakt wurde entwickelt, um die Menge des erzeugten Staubs im Vergleich zu anderen sprühgetrockneten Hefeextrakten zu begrenzen
  • Hefeextrakte sind Konzentrate des wasserlöslichen Teils von autolysierten Saccharomyces cerevisiae Zellen
  • Gibco™ Hefeextrakte werden aus der primär angebauten Backhefe gewonnen
  • Diese Produkte ohne tierischen Ursprung sind für den Einsatz als multifunktionaler Nährstoffzusatz in Säugetierzellkulturen, mikrobieller Fermentation und Insektenzellkulturen geeignet
  • Der Hefeextrakt bietet wichtige wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide und Kohlenhydrate für Medienformulierungen aller Art
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Zelltyp Bakterien
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Produktlinie Difco
Menge 500 g
Quelle Hefe, nicht tierischen Ursprungs