Learn More
BD Difco™ Verstärktes Differenzial-Clostridial-Agar
BD Difco™ verstärktes Differenzial-Clostridial-Agar zur Kultivierung und Zählung von Clostridien, anderen Anaerobiern und anderen Bakterien-Spezies aus Lebensmitteln und klinischen Proben.
Marke:  BD 264120
Artikelnummer. 11759062
  • 294.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Trockenkulturmedien
  • Rezeptur: Pepton 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Dextrose 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Lösliche Stärke 1 g/l, Cystein-HCl 0,5 g, Natriumacetat 3 g, Agar 0,5 g/l
  • Zertifikate: CCAM, EP, JP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CCAM, EP, JP, USP
Verstärktes Clostridien-Medium
Flasche
Dehydriert
Pepton 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Dextrose 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Lösliche Stärke 1 g/l, Cystein-HCl 0,5 g, Natriumacetat 3 g, Agar 0,5 g/l
500 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Verstärktes Differenzial-Clostridial-Agar > Clostridial-Medium; Menge: 500 g; Format: Dehydriert