Learn More
Diethylzink, nominal 15 % w/w in Hexan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399369 25 g 25 Gramm
11309379 100 g 100 Gramm
11389369 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11399369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089038.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-20-0
Summenformel C4H10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 123.50
MDL-Nummer MFCD00009021
InChI-Schlüssel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
SMILES CC[Zn]CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylzinc
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.720g/mL
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Strukturformel Zn(C2H5)2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3394
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
IUPAC-Name Diethylzink
Formelmasse 123.49
Physikalische Form Liquid