Learn More
Diethylzink, nominal 15 % w/w in Hexan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389369
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11389369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089038.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-20-0
Summenformel C4H10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 123.50
MDL-Nummer MFCD00009021
InChI-Schlüssel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
SMILES CC[Zn]CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylzinc
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.720 g/mL
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Strukturformel Zn(C2H5)2
Menge 500 g
UN-Nummer UN3394
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name diethylzinc
Formelmasse 123.49
Physikalische Form Flüssigkeit