Learn More
Diethylzink, 96 %
Artikelnummer. 15401547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Zylinder
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15401547 100 g Zylinder 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15401547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039564.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
It is used as an important reagent in organic chemistry. It is used in organic synthesis as a source of the ethyl carbanion in addition reactions to carbonyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylzinc
CAS 557-20-0
Schmelzpunkt -28°C
Farbe Farblos
Dichte 1.18 g/mL
Siedepunkt 124°C
Flammpunkt -18°C (-1°F)
Verpackung Zylinder
Summenformel C4H10Zn
Strukturformel Zn(C2H5)2
MDL-Nummer MFCD00009021
Menge 100 g
UN-Nummer UN3394
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3131
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Zn]CC
IUPAC-Name diethylzinc
Molekulargewicht (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formelmasse 123.49
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit