Learn More
Diethylphosphonoessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30385141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385141 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4447455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylphosphonoacetic Acid
CAS 3095-95-2
Summenformel C6H13O5P
Menge 5 g
Synonym (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, (Diethylphosphono)acetic Acid, 2-(Diethoxyphosphoryl)acetic Acid, Diethoxyphosphorylacetic Acid, Diethyl Carboxymethanephosphonate, Diethyl Carboxymethylphosphonate, NSC 272281
InChI-Formel InChI=1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphorylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 196.14
Formelmasse 196.0501