Learn More
Diethylphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11371228
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1605-53-4
C10H15P
166.20
MFCD00015172
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
diethylphenylphosphine, diethylphenylphosphene, diethyl phenyl phosphane, phosphine, diethylphenyl, diethyl phenyl phosphine, phenyldiethylphosphine, diethylphenyl phosphine, acmc-209dl7
74149
Diethyl(phenyl)phosphan
CCP(CC)C1=CC=CC=C1
1605-53-4
C10H15P
166.20
MFCD00015172
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
diethylphenylphosphine, diethylphenylphosphene, diethyl phenyl phosphane, phosphine, diethylphenyl, diethyl phenyl phosphine, phenyldiethylphosphine, diethylphenyl phosphine, acmc-209dl7
74149
Diethyl(phenyl)phosphan
CCP(CC)C1=CC=CC=C1
Diethylphenylphosphine is used as a catalyst for selective cross-dimerization, carboxyl migration reactions, selective hydrogenation, asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethylphenylphosphine
Dichte 0.954g/mL
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 66° (150°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5475
Menge 1 g
UN-Nummer UN3278
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 166.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.