Learn More
Diethylether a.r. Stabilisiert mit 5 bis 7 ppm BHT für Laboranwendungen, Chem Lab
Artikelnummer. 15172116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15172116 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15172116 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.0405.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00 CHF
    35.73 CHF / 1 Liter
    Sparen 59.27 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt -116 °C
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Azidität < 0,0002 mEq/g
Dichte 0.71 g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt -40 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung < 0.001%
Prozentgehaltsbereich > 99.5%
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00011646
Wasser < 0.001%
Siedepunkt 34 °C
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether