Learn More
Diethylentriamin-Pentaaessetzsäure, TRC
Artikelnummer. 30370645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370645 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44437010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-43-6
Summenformel C14 H23 N3 O10
Molekulargewicht (g/mol) 393.35
Synonym Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, N,N-Bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycine, 1,1,4,7,7-Diethylenetriaminepentaacetic acid, 3,6,9-Triazaundecanedioic acid, 3,6,9-tris(carboxymethyl)-, Acetic acid, 2,2',2'',2'''-[[(carboxymethyl)imino]bis(2,1-ethanediylnitrilo)]tetrakis-, Chel 330 acid, Chel DTPA, Chelest 3PA, Clewat DA, Complexon V, DETP, DETPA, DPTA, DTPA, Dabeersen 503, Detapac, Detarex, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid, Diethylenetriaminepentaacetic acid, Dissolvine D, Hamp-Ex Acid, Monaquest CAI, NSC 7340, Pentacarboxymethyl diethylenetriamine, Pentetic acid, Titriplex V, Trilon CS, [[(Carboxymethyl)imino]bis(ethylenenitrilo)]tetraacetic acid
IUPAC-Name 2-[Bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentetic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Formelmasse 393.1383
Reinheit (%) >95%