Learn More
Diethylentriamin, TRC
Artikelnummer. 30385957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385957 10 g
30385096 50 g
30373869 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44425510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-40-0
Summenformel C4H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
Synonym N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,4,7-Triazaheptane, 1,5-Diamino-3-azapentane, 2,2'-Diaminodiethylamine, 2,2'-Iminobis(ethanamine), 2-(2-Aminoethylamino)ethylamine, 3-Azapentane-1,5-diamine, 3-Azapentanediyl-1,5-diamine, Ancamine DETA, Bis(2-Aminoethyl)amine, Bis(beta-Aminoethyl)amine, ChS-P 1, D 93856, DEH 20, DETA, Epicure 3223, Epicure 3290, Epicure T, Epon 3223, H 9506, JER Cure T, JER-T, N,N-Bis(2-Aminoethyl)amine, N-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)ethylenediamine, NCI 138881, NSC 446, P 11, P 11 (Crosslinking Agent)
IUPAC-Name N'-(2-Aminoethyl)ethan-1,2-diamin
SMILES NCCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenetriamine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Formelmasse 103.1109