Learn More
Diethylentriamin-N,N,N',N″ ,N″ -Pentaessigsäure, 90%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418111 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418111 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11418111 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215147891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 CHF
    212.13 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 10.87 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylentriamin-N,N,N',N”,N”-Pentaessigsäure
CAS 67-43-6
Farbe Weiß
Dichte 1.770 g/ml
Summenformel C14H23N3O10
Menge 1 kg
Synonym Pentetsäure, Diethylentriaminpentaessigsäure, Hamp-ex Säure, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
InChI-Schlüssel QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[Bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 393.349
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Formelmasse 393.3
Reinheit (%) 0.9
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid