Learn More
Diethylentriamin-N,N,N',″N l,N ″l-Pentaessigsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498101 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498101 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498101 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215147825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.10 CHF
    35.35 CHF / 25 Gramm
    Sparen 1.75 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Chelatbildner verwendet. Diethylentriamin-N,N,N',N'l,N'l-Pentaessigsäure, MP Biomedicals kann zur Synthese von Chitosan (CH)-Gadolinium (Gd)-Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA)-Konjugaten verwendet werden.
Spezifikation
CAS 67-43-6
Schmelzpunkt 219 °C bis 220 °C (Literatur)
Dichte 1,770 g/ml (Lit.)
pH 2.27 (Literatur)
Summenformel C14H23N3O10
Menge 25 g
Synonym Pentetsäure, Diethylentriaminpentaessigsäure, Hamp-ex Säure, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
Löslichkeitsinformationen Löslich in 1M Salzsäure (50 mg/ml) und Wasser.
InChI-Schlüssel QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[Bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 393.349
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Formelmasse 393.35
Reinheit (%) ∼90 %
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid