Learn More
Diethylenetriamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10090840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10090840 1 L Glasflasche 1 Liter
10656682 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10510381 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11995181 10 L Plastikeimer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10090840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114310010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diethylenetriamin, 98+ %, C4H13N3, CAS-Nummer-111-40-0, 1,4,7-Triazaheptan, 2,2'-Diaminodiethylamin, Diethylenetriamin, 2,2'-Iminodiethylamin, Bis 2-Aminoethylamin, Barsamid 115, Ancamin detamin, n,n-bis 2-Aminoethylamin, Epikure t, Diethylentriamin, 2,5 l, min. 98 % (GC), 04,255
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-40-0
Summenformel C4H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00008171
InChI-Schlüssel RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMILES NCCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenetriamine
Schmelzpunkt -40.0°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 206.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4826 to 1.4846
Menge 1 L
Beilstein 04,255
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
IUPAC-Name N'-(2-Aminoethyl)ethan-1,2-diamin
Viskosität 5.05 mPa.s (20°C)
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit