Learn More
Diethylenglycolmonoethyletheracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303077
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11303077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13446.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Diethylene glycol monoethyl ether acetate is used as a catalytic agent, petrochemical additive, coating auxiliary agent and in organic synthesis. It is mainly used as metal, furniture paint solvents and as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol-Monoethyletheracetat wird als Katalysator, petrochemischer Zusatz, Beschichtungshilfsmittel und in der organischen Synthese verwendet. Es wird hauptsächlich als Metall, Möbellacklösemittel und als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 112-15-2
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00041928
InChI-Schlüssel FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
SMILES CCOCCOCCOC(C)=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 218°C to 219°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 2500 mL
Beilstein 1764643
Merck Index 14,1800
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado