Learn More
Diethylenglycolmonoethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437646
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11437646
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14670.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Diethylene glycol monoethyl ether has low setting point and low viscocity at low temperature so it is used in manufacturing brake fluid. It is used as a flow and gloss promoter in paint industries, in production of printing ink and as a cleaner in offset printing. Also used in textile as a solvent for dyestuff in the printing and dying of fiber & fabrics, in the production & wood preservaties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol-Monoethylether hat einen niedrigen Einstellpunkt und eine niedrige Viskosität bei niedriger Temperatur, sodass es bei der Herstellung von Bremsflüssigkeit verwendet wird. Wird als Fluss- und Glanzpromotor in der Lackindustrie, bei der Herstellung von Druckfarbe und als Reiniger im Offset-Druck eingesetzt. Wird auch in Textilien als Lösungsmittel für Farbstoffe beim Drucken und Färben von Faserstoffen und Gewebe sowie in der Produktion und als Holzkonservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-90-0
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
MDL-Nummer MFCD00002872
InChI-Schlüssel XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC-Name 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
SMILES CCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol monoethyl ether
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.989
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH3
Brechungsindex 1.428
Menge 10,000 g
Beilstein 1736441
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1800
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%