Learn More
Diethylenglycolmethylether, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120385 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15665870
Marke: Honeywell Research Chemicals 5795481L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-77-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-Methoxyethoxy-Ethanol, Diethylenglycolmonomethylether, Methylcarbitol, Methyl-Digol, Methyldioxitol, Diethylenglycolmethylether, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-Name 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
SMILES COCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenglycolmethylether
Dichte 1.023 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Menge 1 l
Beilstein 1697812
Dampfdichte 4.14 (vs. Luft)
Formelmasse 120.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %