Learn More
Diethylenglycolmethylether, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15665870 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15665870 1 l Glasflasche 1 Liter
15688430 4 l Glasflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665870 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5795481L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-77-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-Methoxyethoxy-Ethanol, Diethylenglycolmonomethylether, Methylcarbitol, Methyl-Digol, Methyldioxitol, Diethylenglycolmethylether, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-Name 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
SMILES COCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenglycolmethylether
Dichte 1.023 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Menge 1 l
Beilstein 1697812
Dampfdichte 4.14 (vs. Luft)
Formelmasse 120.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %