Learn More
Diethylenglykol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10428020 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428020 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10438020 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
12688625 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10428020 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/2950/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 111-46-6
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00002882
InChI-Schlüssel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 245°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)ethan-1-ol
Formelmasse 106.12g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen