Learn More
Diethylenglykol, Ethylether, TRC
Artikelnummer. 17908024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17908024 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17908024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4443555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-90-0
Summenformel C6 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.17
Synonym Ethanol, 2-(β-ethoxyethoxy)- (3CI), 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 1-Hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethan-1-ol, 2-(2'-Ethoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-octanol, Carbitol, Carbitol Solvent Low, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Diglycol monoethyl ether, Dioxitol, Dowanol DE, Ektasolve DE, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monoethyl ether, Ethoxydiethylene glycol, Ethyl Diglysolv, Ethyl carbitol, Ethyl digol, Ethyldiethylene glycol, Ethylene diglycol monoethyl ether, NSC 408451, O-Ethyl digol, Poly-Solv DE, Seahosol DG, Seahosol DG-L, Seahosol DG-S, Shihozoru DG, Solvolsol, Transcutol, Transcutol CG, Transcutol HP, Transcutol P, Trivalin SF
IUPAC-Name 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
SMILES CCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol-monoethylether
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Formelmasse 134.0943