missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylenglykoldivinylether, 98 %, stab. 0.1 % Kaliumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11333196
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333196 50 g 50 Gramm
11323196 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11333196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12501.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.197 g/mol

Diethylene glycol divinyl ether is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Diethylenglykol-Divinylether ist ein wichtiges Zwischenprodukt und Rohstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 764-99-8
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.197
MDL-Nummer MFCD00054610
InChI-Schlüssel SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
PubChem CID 12998
IUPAC-Name 1-Ethenoxy-2-(2-Ethenoxyethoxy)ethan
SMILES C=COCCOCCOC=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethylene glycol divinyl ether
Namenshinweis stabilized 0.1% potassium hydroxide
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 0.968
Siedepunkt 198°C to 199°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 50 g
Beilstein 1752316
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.