Learn More
Diethylenglycol-Dimetylether, spektralphotometrische Qualität, ≥99 % (GC), Honeywell% Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15612770
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15612770 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15612770 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 2563901L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenglycoldimethylether
Namenshinweis Spektrophotometrische Qualität, ≥99 %
CAS 111-96-6
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -64 °C (Literatur)
Dichte 0.943 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 162 °C
Flammpunkt 57 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O3
Strukturformel C2H5OCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002869
Menge 1 l
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1736101
Synonym bis2-Methoxyethylether, 2-Methoxyethylether, 1-Methoxy-2-2-Methoxyethoxy-Ethan, Diethylenglycoldimethylether, Di-2-Methoxyethylether, Dimethylcarbitol, 2,5,8-Trioxanonan, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI-Schlüssel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Dampfdichte 4.6 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:46784
Formelmasse 134.17
Reinheit (%) >99%
Güte Sprektrophotometrisch