Learn More
Diethylenglycoldimethylether, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15687930 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 l
2.5 L
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15687930 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15668490 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
15657930 1 l Glasflasche 1 Liter
15667930 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15677930 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15687930 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. M14102500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-96-6
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
MDL-Nummer MFCD00008503
InChI-Schlüssel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
SMILES COCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol dimethyl ether
Schmelzpunkt -64°C
Farbe Farblos
Dichte 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 57°C (134.6°F)
Geruch Mild ether-like
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3OCH2CH2)2O
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1736101
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C
Dampfdichte 4.6 (vs air)
Formelmasse 134.17g/mol
Reinheit (%) 0.99