Learn More
Diethylenglycol-Diethylether, ≥98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15617850 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617850 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15697840 1 L Glasflasche 1 Liter
15608490 4 L Poly-Flasche 4 Liter
15607850 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15617850 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. E4658500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-36-7
Summenformel C8H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.229
MDL-Nummer MFCD00009254
InChI-Schlüssel RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2-(2-Ethoxyethoxy)ethan
SMILES CCOCCOCCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol diethyl ether
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Farblos
Dichte 0.909g/mL at 25°C
Siedepunkt 189°C (1013 hPa)
Flammpunkt 67°C (152.6°F)
Geruch Weak
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5OCH2CH2)2O
Menge 500 mL
Beilstein 1699259
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C
Dampfdichte 5.6 (vs air)
Formelmasse 162.23g/mol
Reinheit (%) ≥98%