Learn More
Diethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427766
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11427766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14728.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Diethylene glycol is used as an important industrial solvent due to its characteristic properties like high boiling point, high viscosity and low vapor loss. It is widely used in the manufacture of unsaturated polyester resins, polyurethanes, nitrocellulose, resins and plasticizers. It plays an important role as a building block in the preparation of morpholine and 1,4-dioxane. It finds application as a heat transfer fluid in the chemical industry due to its low freezing point. As a lubricant, it is used in glass-grinding aids, fiber-finish component and cement-grinding aids. It is also used in natural gas to remove water and other impurities. It is an active component of brake fluid, artificial fog solutions and wallpaper strippers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol wird aufgrund seiner charakteristischen Eigenschaften wie hoher Siedepunkt, hohe Viskosität und niedriger Dampfverlust als wichtiges industrielles Lösungsmittel verwendet. Es wird häufig bei der Herstellung von ungesättigten Polyesterharzen, Polyurethanen, Nitrocellulose, Harzen und Weichmachern verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Baustein bei der Vorbereitung von Morpholin und 1,4-Dioxan. Aufgrund seines niedrigen Gefrierpunkts findet es Anwendung als Wärmeträgerflüssigkeit in der chemischen Industrie. Als Schmiermittel wird es in Glas-Mahlhilfsmitteln, Faser-Finish-Komponenten und Zementmahlhilfsmitteln verwendet. Es wird auch in Erdgas verwendet, um Wasser und andere Verunreinigungen zu entfernen. Es ist ein aktiver Bestandteil von Bremsflüssigkeit, künstlichen Nebellösungen und Tapetenabstreifern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton und Ethylenglycol.
Hinweise
Hygroskopisch. Wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-46-6
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00002882
InChI-Schlüssel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.118
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Nearly Odorless
Strukturformel (HOCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.447
Menge 10,000 g
Beilstein 969209
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3119
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone,and ethylene glycol.
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)Ethanol
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethylene glycol