missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736223
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
Diethylcarbonat
CCOC(=O)OCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
Diethylcarbonat
CCOC(=O)OCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl carbonate
Schmelzpunkt -43.0°C
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 128.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CO
Brechungsindex 1.3830 to 1.3850
Menge 100 mL
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Merck Index 15,3835
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.8g/L
Viskosität 0.827 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'