Learn More
Diethylebis(hydroxymethyl)malonat, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 189535000
Additional Details : CAS : 20605-01-0 Gewicht : 0.50000kg
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10036353
  • 842.60 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
20605-01-0
220.22
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
311844
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
C9H16O6
MFCD00009130
diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
Diethyl-2,2-bis(hydroxymethyl)propandiat
Spezifikation
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Authentic
Weiß
500g
95%
(HOCH2)2C(CO2C2H5)2
diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
220.22
220.22
95%
>110°C
Glasflasche
45°C to 52°C
20605-01-0
C9H16O6
MFCD00009130
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Diethyl-2,2-bis(hydroxymethyl)propandiat
311844
Kristalliner Feststoff
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate