Learn More
Diethyladipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757637
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-28-6
C10H18O4
202.25
MFCD00009215
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
8844
CHEBI:34697
Diethylhexanedioat
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-28-6
C10H18O4
202.25
MFCD00009215
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
8844
CHEBI:34697
Diethylhexanedioat
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl adipate
Schmelzpunkt -18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 132.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OCO(CH2)4COOCH3CH2
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 100 g
Beilstein 02, 652
Relative Dichte 1
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig