Learn More
Diethylcarbamylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109030
21.73 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-10-8
C5H10ClNO
135.591
MFCD00000636
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
6916
N,N-Diethylcarbamidchlorid
CCN(CC)C(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-10-8
C5H10ClNO
135.591
MFCD00000636
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
6916
N,N-Diethylcarbamidchlorid
CCN(CC)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethylcarbamyl chloride
Schmelzpunkt -32.0°C
Namenshinweis 99%
Siedepunkt 117.0°C to 123.0°C (132.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (C2H5)2NCOCl
Beilstein 04, 120
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4505 to 1.4525
Formelmasse 135.59
Reinheit (%) 99%
Dichte 1.0700g/mL
Menge 5 mL
Flammpunkt 80°C
Relative Dichte 1.07
Physikalische Form Flüssig